Merck
543306
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butylfluorene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26
Número de CAS:
Peso molecular:
278.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
121-124 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C21H26/c1-20(2,3)16-7-9-18-14(12-16)11-15-13-17(21(4,5)6)8-10-19(15)18/h7-10,12-13H,11H2,1-6H3
Clave InChI
DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,7-Di-tert-butylfluorene can be synthesized by reacting fluorene, CS2 and FeCl3 and 2-chloro-2-methylpropane.[1] It can also be obtained by reacting fluorene with tert-butyl chloride in the presence of FeCl3.[2]
Aplicación
2,7-Di-tert-butylfluorene may be used in the preparation of:
  • 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol[1]
  • 2,7-di-tert-butyl-9-[ [(p-chlorophenyl)amino]methylene]-fluorene[2]
  • dihydrocyclohepta[def]fluorene[3]
  • new group 4 metal complexes containing aminofluorenyl ligands[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miller SA and Bercaw JE.
Organometallics, 19, 5608-5608 (2000)
Synthesis and Properties of Kinetically Stabilized Cyclohepta [def] fluorene Derivatives.
Grieser, UD and Hafner K.
Chemische Berichte, 127(11), 2307-2314 (1994)
Investigation of the reaction between amino acids or amino acid esters and 9-formylfluorene and its equivalents. Possible utility of the derived enamines as amino group protectants.
Carpino LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4302-4313 (1989)
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)