Merck
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethylpyrimidine
≥93%, technical grade
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 154,00
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 154,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
107068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Ensayo
≥93%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)