D1602
1-Decanethiol
96%
Sinónimos:
DT, Decyl mercaptan, Mercaptan C10
Seleccione un Tamaño
US$ 105,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 105,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458 (lit.)
bp
114 °C/13 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?