Merck
739286
Sigma-Aldrich
1-Hexanethiol
99% (GC)
Sinónimos:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 298,00
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 298,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5SH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.24
Beilstein:
1731295
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Hexanethiol (HT) is a non-polar alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It facilitates the immobilization of surface atoms and can be used in chemical sensing processes.[1][2]
Aplicación
HT forms a SAM on gold surfaces such as electrodes, nanoparticles, and films for a wide range of applications which include chemiresistor sensors and electrochemical detection.[3][4][5]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sensing characteristics of NIR localized surface plasmon resonances in gold nanorings for application as ultrasensitive biosensors.
Larsson EM, et al.
Nano Letters, 7(5), 1256-1263 (2007)
XPS investigations on the interactions of 1, 6-hexanedithiol/Au (1 1 1) layers with metallic and ionic silver species.
Esplandiu MJ and Noeske P-LM
Applied Surface Science, 199(1-4), 166-182 (2002)
Detection of organics in aqueous solution using gold nanoparticles modified with mixed monolayers of 1-hexanethiol and 4-mercaptophenol.
Chow E, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 143(2), 704-711 (2010)
Effect of Composition on the Catalytic Properties of Mixed-Ligand-Coated Gold Nanoparticles.
Ghosh A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(34), 7900-7905 (2011)
Ultrasensitive detection of toxic cations through changes in the tunnelling current across films of striped nanoparticles.
Cho ES, et al.
Testing, 11(11), 978-978 (2012)