D145750
N,N-Dimethylaniline
99%
Sinónimos:
N,N-Dimethylphenylamine, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?