Merck
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenone
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 137,00
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 137,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HOC6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
61-62.5 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
Clave InChI
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)