X600
Xanthone
97%
Sinónimos:
9-Xanthenone
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Clave InChI
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Prkch(18755)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?