Merck
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-methylfuran
97%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 316,00
25 G
US$ 980,00
US$ 316,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 316,00
25 G
US$ 980,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
103487
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 316,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
Clave InChI
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)