Merck
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
Sinónimos:
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H48O
Número de CAS:
Peso molecular:
388.67
Beilstein:
2418594
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)