D102504
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
97%
Sinónimos:
DFDNB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
72-74 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(F)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2F2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
Clave InChI
VILFTWLXLYIEMV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?