CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
Sinónimos:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
Seleccione un Tamaño
US$ 171,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 171,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
descripción
bulk packed
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 99445-20
D.E. × L
20 mm × 150 mm
capacidad
36.0 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)