CLS9944516XX
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 23.0 mL
Sinónimos:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
descripción
bulk packed
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 99445-16XX
D.E. × L
16 mm × 150 mm
capacidad
23.0 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)