Documentos clave
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
Sinónimos:
Corning® 8101
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 8101-50
D.E. × L
28 mm × 135 mm
capacidad
50 mL
color
clear
Descripción general
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)