CLS808450
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 50 mL, With graduations
Sinónimos:
Corning® 8084
Seleccione un Tamaño
US$ 1.020,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.020,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
pack of 1
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 8084-50
disponibilidad
not available in EU
D.E. × L
28 mm × 151 mm
capacidad
50 mL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)