CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinónimos:
Corning® 7102
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
graduation
fabricante / nombre comercial
Corning 7102-20
intervalo de medición del volumen
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Longitud
460 mm
capacidad
20.0 mL
color
yellow
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)