Documentos clave
CLS710050
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Sinónimos:
pipet
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 74,70
12 EA
US$ 630,00
US$ 74,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 74,70
12 EA
US$ 630,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 74,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7100-50
Corning 7100
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Longitud
516 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Otras notas
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)