CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinónimos:
Corning® 7086
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7086-5
intervalo de medición del volumen
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
capacidad
5.0 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)