CLS7080025X
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 25 mm × 200 mm
Sinónimos:
Corning® 70800
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
case of 200
fabricante / nombre comercial
Corning 70800-25X
diám. × L
25 mm × 200 mm
volumen
70 mL
color
clear
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)