CLS7080015
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 15 mm × 125 mm
Sinónimos:
Corning® 70800
Seleccione un Tamaño
US$ 108,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 108,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
case of 200
fabricante / nombre comercial
Corning 70800-15
diám. × L
15 mm × 125 mm
volumen
14 mL
color
clear
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)