Documentos clave
CLS706510
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 10 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinónimos:
Corning® 7065
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7065-10
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × L
10 mL × 380 mm
capacidad
10 mL
Características y beneficios
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 10 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)