Documentos clave
CLS7036050
Pyrex® VISTA filter flask
capacity 50 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 70360
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ground joint or rubber stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 70360-50
capacidad
50 mL
Descripción general
These small filtering flasks are recommended for microchemical use. All flasks have permanent blue enamel marking spots.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)