Documentos clave
SYNF150050
Synthware micro filter flask
capacity 50 mL, stopper size #3
Sinónimos:
Synthware F150050
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 52,70
US$ 52,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 52,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 52,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom flask
glass flask
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F150050
capacidad
50 mL
Descripción general
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)