Documentos clave
CLS6885222
Pyrex® bell jar with knob
O.D. × H 222 mm × 425 mm
Sinónimos:
Corning® 6885
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Corning 6885-222
D.E. × Al
222 mm × 425 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Pyrex brand bell jars are made from specially selected mold-blown blanks. The bottom flange has a finely ground finish to assure tight sealing with ground glass plates. Rated 1-Atmosphere vacuum. Do not use with heat or pressure applications.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)