Documentos clave
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinónimos:
Corning® 6400
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 334,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño de la llave de paso
6
tamaño tapón
38
fabricante / nombre comercial
Corning 6400-2L
cuerpo D.E.
152 mm
vástago D.E. × Al
12 mm × 65 mm , below stopcock
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)