BR122520
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Sinónimos:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
Seleccione un Tamaño
US$ 166,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 166,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL25)
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
graduations
with cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 122520
capacidad
25 mL
diám. × Al
36 mm × 74 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)