Documentos clave
CLS6383500
Pyrex® cylindrical separatory funnel, PTFE stopcock
Sinónimos:
Corning® 6383
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 647,00
1 EA
US$ 870,00
US$ 647,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 647,00
1 EA
US$ 870,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 647,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint stopper27
fabricante / nombre comercial
Corning 6383-500
capacidad
500 mL
tamaño de la llave de paso
2
Descripción general
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)