CLS616075
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Sinónimos:
Corning® 6160
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 6160-75
vástago L
150 mm
parte superior D.I.
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)