Documentos clave
CLS53201L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 1,000
Sinónimos:
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper8
descripción
without hose connection
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5320-1L
intervalo de medición del volumen
300-1,000 mL
capacidad
1,000
Descripción general
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)