Documentos clave
CLS4965100
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 100 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS19/38
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 4965-100
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)