Documentos clave
Z516848
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 100 mL, Joints: ST/NS 14/20 (2)
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
Joints: ST/NS14/20 (2)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
Descripción general
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)