Documentos clave
CLS4320C5L
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 266,00
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 266,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS45/50
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4320C-5L
capacidad
5,000 mL
cuello tamaño
(1)
Descripción general
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)