CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
Sinónimos:
Corning® 3740
Seleccione un Tamaño
US$ 414,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 414,00
Productos recomendados
Junta
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Corning 3740-M
capacidad
85 mL , to top of siphon
cámara D.I. × Al
38 mm × 130 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)