CLS360602F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2 mL
Sinónimos:
Corning® 36060
About This Item
Productos recomendados
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3606-02F
Altura
70 mm
capacidad
2 mL
disco diám.
10 mm
tamaño de poro
4-5.5 μm pore size
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)