Documentos clave
CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3062
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 39,40
US$ 39,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 39,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 39,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
volumen
100 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)