Documentos clave
CLS3046250
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 250 mL
Sinónimos:
Corning® 3046
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3046-250
tol. measuring range
2.0 mL
volumen
250 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)