CLS302650
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 50 mL
Sinónimos:
Corning® 3026
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3026-50
tol. measuring range
0.25 mL
volumen
50 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)