CLS3025500
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 500 mL
Sinónimos:
Corning® 3025
Seleccione un Tamaño
US$ 201,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 201,00
Productos recomendados
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3025-500
tol. measuring range
±5%
volumen
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)