Documentos clave
CLS3022250
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 250 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 399,00
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 399,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-250
tol. measuring range
1.4 mL
volumen
250 mL
Descripción general
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)