Documentos clave
CLS30251L
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3025
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 45,80
US$ 45,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 45,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 45,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3025-1L
tol. measuring range
±5%
volumen
1,000 mL
Descripción general
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)