Documentos clave
CLS3024100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3024
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 229,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3024-100
tol. measuring range
0.6 mL
volumen
100 mL
Descripción general
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)