Documentos clave
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinónimos:
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2110-50
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.10 mL
volumen
50 mL
Descripción general
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)