Documentos clave
CLS17304H
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL
Sinónimos:
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
translucent polypropylene
fabricante / nombre comercial
Corning 1730-4H
diám. × Al
45 mm × 91 mm
volumen
120 mL
Descripción general
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)