Documentos clave
CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
Sinónimos:
centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
tamaño tapón
6
Características
cap: no
fabricante / nombre comercial
Corning 1260-500
capacidad
500 mL
diám. × Al
73 mm × 175 mm
Descripción general
For use where relatively small amounts of solids are involved. These bottles have a small bottom area, which permits concentration of sediment for decanting operations. Due to the heavy wall, the actual capacity is approximately 85% of the capacity listed.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)