CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Productos recomendados
material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
feature
autoclavable
cap: no
manufacturer/tradename
Corning 1220-250
capacity
250 mL
diam. × H
72 mm × 132 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)