CHP-518
Saturated Phosphatidylcholine Liposomes
16:0 PC (DPPC):Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
composición
Phosphate buffered saline
concentración
10 mM
impurezas
30 mol % Cholesterol
70 mol % 16:0 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
tamaño de partícula
100 nm
pH
7.4
Descripción general
Aplicación
Lipid-protein interactions
Almacenamiento y estabilidad
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)