Merck
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 296,00
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 296,00
About This Item
Fórmula lineal:
C11H10F5IO
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.06
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.