Merck
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 329,00
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 329,00
About This Item
Fórmula lineal:
C9H10ClIO
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
cadena SMILES
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)Cl
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.