CDS007515
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 266,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 266,00
Productos recomendados
Formulario
liquid
cadena SMILES
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
164.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)