CDS006917
3-amino-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propionic acid
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
NC(C1=CC=C2OCOC2=C1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c11-7(4-10(12)13)6-1-2-8-9(3-6)15-5-14-8/h1-3,7H,4-5,11H2,(H,12,13)
InChI key
DJWMFJZOSZPAHI-UHFFFAOYSA-N