CDS004813
4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 77,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 77,00
Productos recomendados
Formulario
liquid
cadena SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF7S/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H
Clave InChI
BXMOMKVOHOSVJH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)